Få mere at vide
Digi-Sense Termoelementtråd, 24 gauge
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
30 m
300 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ledningen kommer i 24-gauge størrelse, ideel til fremstilling af dine egne prober eller forlængerkabler (opfylder ANSI og ASTM standarder).
- Vælg mellem tråd med polyvinylchlorid (PVC), fluoreret ethylenpropylenharpiks (FEP/FEP), glasfiber, højtemperaturglasfiber eller ydre/indvendig isolering af keramisk fiber.
- Disse kabler fås også i 100 fod eller 1000 fod længder til enhver applikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -28 °C til +221 °C |
| Type | Termoelement ledning |
| Isolering | Polyvinyl |
| Temperatur (engelsk) | -18,4 °F til +429,8 °F |
| Længde (engelsk) | 98.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 30 m |