Få mere at vide
Kautex™ PVC bredhalset firkantet beholder, gennemsigtig, uden lukning
Artikelnummer. 17868167
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 114
Pakke med 162
Pakke med 21
Pakke med 48
Pakke med 80
Pakke med 96
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
17868167 100 mL 83.5 mm -
10234491 100 mL 83.5 mm Pakke med 80
15961451 100 mL 83.5 mm Pakke med 80
10429860 100 mL 71 mm Hver
15941401 100 mL 71 mm Pakke med 80
10244491 200 mL 98.5 mm Hver
17858167 200 mL 98.5 mm -
15951451 200 mL 98.5 mm Pakke med 48
10300771 200 mL 87 mm Hver
10050541 300 mL 105.5 mm Hver
17848167 300 mL 105.5 mm -
10733481 300 mL 94 mm Hver
10050551 500 mL 118.5 mm Hver
17818167 500 mL 118.5 mm -
15971451 500 mL 118.5 mm Pakke med 21
15951401 500 mL 108 mm Pakke med 162
10300721 500 mL 108 mm Hver
15981411 750 mL 120 mm Pakke med 114
10247830 750 mL 120 mm Pakke med 114
10196730 1000 mL 143 mm Hver
15961401 1000 mL 143 mm Pakke med 96
10202091 2000 mL 187 mm Hver
17838127 2000 mL 187 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 17868167 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084419
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld og rengør disse PVC-beholdere med bred hals med lethed på grund af den rummelige halskonfiguration. Leveres uden lukning.
  • Medlem af serie 310 containerfamilie
  • Lukning fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse
Materiale Polypropylen, PVC
nr. pr. sag 480
Mængde 480/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 83.5 mm
Produkttype Beholder med bred hals
Til brug med (udstyr) Lukning