Få mere at vide
Kautex™ PVC bredhalset firkantet beholder, gennemsigtig, uden lukning
Description
- Medlem af serie 310 containerfamilie
- Lukning fås separat
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 69 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| nr. pr. sag | 96 |
| Mængde | 96/Cs. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Form | Firkant |
| Show More |