Learn More
Kautex™ PVC bredhalset firkantet beholder, gennemsigtig, uden lukning
Product Code. 10300771
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 114
Pakke med 162
Pakke med 21
Pakke med 48
Pakke med 80
Pakke med 96
Product Code. 10300771
Brand: Kautex™ 2000070597
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fyld og rengør disse PVC-beholdere med bred hals med lethed på grund af den rummelige halskonfiguration. Leveres uden lukning.
  • Medlem af serie 310 containerfamilie
  • Lukning fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 41 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse
Materiale Polypropylen, PVC
nr. pr. sag 406
Mængde 406/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 87 mm
Produkttype Beholder med bred mund
Til brug med (udstyr) Lukning, skumindsats