missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Polyvinyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 17979454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979454 2 mg
17918524 10 mg
17937544 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17979454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6993302MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9002-86-2
Molekylær formel (C2H3Cl)n
Molekylvægt (g/mol) 62.5
Synonym Ethylene, chloro-, polymers (8CI), 00178M7, 05NA, 080S, 1000Z, 101EP, 1032X, 103EP, 103EP8, 103EP8D, 103ZP, 108EP, 110A, 1170M55, 1185PC, 1233E, 1300H, 150-255 Natural, 168PE, 1800S, 195J, 1HH5NL
SMIL C=CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl chloride)
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Formel vægt 61.9923
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.