Få mere at vide
VITLAB™ Polyvinyl Chloride Laboratory Dishes
Artikelnummer. 10759251
Dimensioner (L x B x H):
200 x 150 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10759251
Brand: VITLAB™ 80280
Manufactured from Polyvinyl Chloride. VITLAB™ Polyvinyl Chloride Laboratory Dishes are all purpose.
  • White
  • All-purpose
  • Rounded corners and edges
  • Easy to clean
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 200 x 150 x 50 mm
Farve White
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale PVC
Type Dish
Bredde (metrisk) 150 mm
nr. pr. pakke 1 Each
Form Rectangular