Få mere at vide
Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, medium molecular weight
Artikelnummer. p-7051454
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11319617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041242.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Polyvinylalkohol bruges i papirfremstilling, tekstiler og i en række forskellige belægninger. Det bruges som emulsionspolymerisationshjælpemiddel til fremstilling af polyvinylacetat, som et beskyttende kolloid, som en film, der bruges i vandoverførselstrykprocessen, som et overfladeaktivt middel til dannelse af polymerindkapslede nanokugler, som et emboliseringsmiddel i medicinske procedurer og som et fikseringsmiddel til prøvetagning. Det er et vigtigt råmateriale til polyvinylnitrat (PVN). Det bruges i beskyttende kemikalieresistente handsker, i øjendråber (såsom kunstige tårer til behandling af tørre øjne) og i hård kontaktlinseopløsning som smøremiddel og i 3D-print som en støttestruktur, der derefter kan opløses væk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinyl alcohol
Navn note Medium molecular weight, Hydrolyzed
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in other organic solvents.
Mængde 25 g
Procent renhed 98 to 99%