Få mere at vide
Polyvinylalkohol, 98-99% hydrolyseret, medium molekylvægt
Artikelnummer. 11329617
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329617 500 g 500g
11319617 25 g 25g
11309617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041242.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Polyvinylalkohol bruges i papirfremstilling, tekstiler og i en række forskellige belægninger. Det bruges som emulsionspolymerisationshjælpemiddel til fremstilling af polyvinylacetat, som et beskyttende kolloid, som en film, der bruges i vandoverførselstrykprocessen, som et overfladeaktivt middel til dannelse af polymerindkapslede nanokugler, som et emboliseringsmiddel i medicinske procedurer og som et fikseringsmiddel til prøvetagning. Det er et vigtigt råmateriale til polyvinylnitrat (PVN). Det bruges i beskyttende kemikalieresistente handsker, i øjendråber (såsom kunstige tårer til behandling af tørre øjne) og i hård kontaktlinseopløsning som smøremiddel og i 3D-print som en støttestruktur, der derefter kan opløses væk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinyl alcohol
Navn note Mellemmolekylvægt, hydrolyseret
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler.
Mængde 500 g
Procent renhed 98 til 99%
Lugt Lugtfri