Få mere at vide
Polyvinylalkohol, 98-99% hydrolyseret, medium molekylvægt
Beskrivelse
Polyvinylalkohol bruges i papirfremstilling, tekstiler og i en række forskellige belægninger. Det bruges som emulsionspolymerisationshjælpemiddel til fremstilling af polyvinylacetat, som et beskyttende kolloid, som en film, der bruges i vandoverførselstrykprocessen, som et overfladeaktivt middel til dannelse af polymerindkapslede nanokugler, som et emboliseringsmiddel i medicinske procedurer og som et fikseringsmiddel til prøvetagning. Det er et vigtigt råmateriale til polyvinylnitrat (PVN). Det bruges i beskyttende kemikalieresistente handsker, i øjendråber (såsom kunstige tårer til behandling af tørre øjne) og i hård kontaktlinseopløsning som smøremiddel og i 3D-print som en støttestruktur, der derefter kan opløses væk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinyl alcohol |
| Navn note | Mellemmolekylvægt, hydrolyseret |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler. |
| Mængde | 100 g |
| Procent renhed | 98 til 99% |
| Lugt | Lugtfri |