Få mere at vide
Polyvinylalkohol, 98-99% hydrolyseret, høj molekylvægt
Beskrivelse
Polyvinylalkohol bruges i fødevareindustrien som binde- og overtræksmiddel. Dens viskositet favoriserer påføringen som overtræksmiddel til tabletter og kapsler. Blandet matrix-membran fremstillet ved dispersion af NaA-zeolitpartikler bruges til at studere den pervaporative adskillelse af vand-butanol-blandinger. Polyvinylalkohol/gelatinebaserede biokompatible polymere stilladser er blevet udviklet til 3D-kræftmodeller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinyl alcohol |
| Navn note | Højmolekylær vægt, hydrolyseret |
| Fysisk form | Fast stof |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 500 g |
| Procent renhed | 98 til 99% |
| Lugt | Lugtfri |