Få mere at vide
Polyvinylalkohol, 98-99% hydrolyseret, høj molekylvægt
Artikelnummer. 11339617
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339617 100 g 100g
11349617 25 g 25g
11359617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041243.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Polyvinylalkohol bruges i fødevareindustrien som binde- og overtræksmiddel. Dens viskositet favoriserer påføringen som overtræksmiddel til tabletter og kapsler. Blandet matrix-membran fremstillet ved dispersion af NaA-zeolitpartikler bruges til at studere den pervaporative adskillelse af vand-butanol-blandinger. Polyvinylalkohol/gelatinebaserede biokompatible polymere stilladser er blevet udviklet til 3D-kræftmodeller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinyl alcohol
Navn note High molecular weight, Hydrolyzed
Fysisk form Fast stof
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 100 g
Procent renhed 98 to 99%