Få mere at vide
Polyvinylalkohol, 86-89% hydrolyseret, mellem molekylvægt
Beskrivelse
Polyvinylalkohol bruges som et biologisk reagens til at teste spredningen af zinkoxidnanopartikler. Det er et effektivt proteinresistent materiale og bruges til at stabilisere guldkolloider med en diameter på 3-8nm. Det bruges som emulsionspolymerisationshjælpemiddel til fremstilling af polyvinylacetat, som et beskyttende kolloid, som en film, der bruges i vandoverførselstrykprocessen, som et overfladeaktivt middel til dannelse af polymerindkapslede nanokugler, som et emboliseringsmiddel i medicinske procedurer og som et fikseringsmiddel til prøvetagning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinyl alcohol |
| Navn note | Mellemmolekylvægt, hydrolyseret |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Procent renhed | 86 til 89% |