Få mere at vide
Ark Plas Products™ Polyurethane Tubing
Artikelnummer. 11708058
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,6 mm
12,8 mm
Samlet længde (metrisk):
300 m
500 m
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Farve unitSize
11708058 6,4 mm 9,6 mm 500 m Neutral 30m
11703169 6,4 mm 9,6 mm 500 m Sort Hver
11713169 9,6 mm 12,8 mm 300 m Sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11708058 Leverandør Ark Plas Products™ Leverandørnr. TAX43AN0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
An excellent choice for tubing in the laboratory, offering excellent resistance to chemicals, kinking, abrasion, oxidation and hydrolysis.
  • Provides flexibility and high impact strength for durability
  • Above average performance in cold temperatures
  • Extruded using state of the art inline process monitoring
  • Shipped bulk on cardboard spools
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Polyurethane
Diameter (metrisk) Udvendig 9,6 mm
Samlet længde (metrisk) 500 m
Tykkelse (metrisk) 1.58 mm
Emballagemængde 1 Pack
Farve Neutral
Hårdhed 85 (Shore A)