Få mere at vide
Nitritex™ Polyurethan Tacky Mat
Artikelnummer. 15268318
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 45 tommer.
26 x 45 tommer.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15268318 Hvid 26 x 45 tommer. Pakke med 4
15258318 Hvid 18 x 45 tommer. Pakke med 4
15238318 Blå 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tommer) Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15268318 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. STW2645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.30 DKK
    914.48 DKK / Pakke med 4
    Spare 623.82 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Hold snavs, støv og bakterier på afstand i kontrollerede laboratoriemiljøer med Nitritex™ Polyurethan Tacky Mat .
  • Matting til brug i kontrollerede laboratoriemiljøer
  • Rektangulær
  • Polyurethan
  • Hvid eller blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Dimensioner (L x B) 26 x 45 tommer.
Mængde 30 ark/måtter, 4 måtter/k.
Farve Hvid
Materiale Polyurethan