Få mere at vide
Navailles Polyurethan skammel
Artikelnummer. 17466182
Skift visning
Siddehøjde:
470 til 600 mm
580 til 820 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde
17466182 470 til 600 mm
17456182 580 til 820 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17466182 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7NN 10NBNR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1239.00 DKK
    1119.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.86 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Denne polyurethan taburet er let justerbar. Designet er slidstærkt uden hæfteklammer eller sømme.
  • 5-grenet, forstærket bund med kraftige nylonhjul
  • Gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Rundt sæde i sort polyurethan
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance EN 1021-1, EN 1021-2
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 470 til 600 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5.2 kg
Hjultype Kraftige nylonhjul
Bredde (engelsk) 21,7 tommer
Bredde (metrisk) 55 cm