Få mere at vide
Navailles Stand-up sæde i polyurethan
Artikelnummer. 17476172
Skift visning
Polyurethan Stand-up sæde; Til brug med (applikation): Laboratorier, kemisk industri; Siddehøjde: 630 til 980 mm
Artikelnummer.
17476172 Polyurethan Stand-up sæde; Til brug med (applikation): Laboratorier, kemisk industri; Siddehøjde: 630 til 980 mm
1 options
Artikelnummer. 17476172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7KA 80YHFO 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.75 DKK
    2641.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.57 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Som et virkelig ergonomisk koncept eliminerer Polyurethane Stand-up Seat den træthed, som kropsvægten skaber, mens du står i lang tid. Ekstremt stabil, nem at flytte og tager lidt gulvplads, den forstyrrer ikke brugerens bevægelser.
  • Halvcirkelformet stålbund beklædt med sort PVC-belægning
  • Ikke-roterende, vippet gasløftesøjle
  • Højdejustering fra 750 til 980 mm med forlængerstykke og 630 til 860 mm uden
  • Støddæmper
  • Cylindrisk sæde i sort KANGO™ blød polyurethan
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 630 til 980 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 18.1 lb.
Vægt (metrisk) 8.2 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 18,9''
Bredde (metrisk) 48 cm