Få mere at vide
Navailles Halvstående polyurethan sæde
Artikelnummer. 17486172
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
120 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17486172 120 kg
1 options
Artikelnummer. 17486172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7NG 20GHLP 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2236.50 DKK
    2074.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 162.35 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Polyurethan semi-stående sæde er let justerbart og har en behagelig og luftig overflade. Slidbestandigt design uden hæfteklammer eller sømme.
  • 5-grenet, slidfast, forstærket krombund med leddelte glider
  • Forkromet gasløftesøjle med højdejustering fra 550 til 790 mm og støddæmper
  • Fremad vippet ergonomisk sæde i sort KANGO™ blød polyurethan
Especificaciones
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance EN 1021-1, EN 1021-2
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 550 til 790 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 17.5 lb.
Vægt (metrisk) 7.9 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.