Få mere at vide
mb2 Drejelig antistatisk arbejdsstol i polyurethan
Artikelnummer. 13446329
Skift visning
Højde (metrisk):
870 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
13446329 870 mm
1 options
Artikelnummer. 13446329 Leverandør mb2 Leverandørnr. 231B3C1D2E2
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drejelig antistatisk arbejdsstol i polyurethan, høj gasløft med fodstøtte og hjul
  • Antistatisk arbejdsstol
  • Sæde og ryglæn er lavet af flere lag bøge- og poppeltræ, helt skummet med sort antistatisk polyurethan
  • Rygstøttestøtte i forkromet stålstang, i højde og dybde justerbar
  • Gashøjdejustering
  • Antistatiske dobbeltroterende selvbremsende hjul
  • 5-egers bund i støbt poleret aluminium
Tekniske data
Produkttype ESD-formand
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Justerbar Højde
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Grundstil Forgrenet 5 hjul
Fodtype 3-nittet metalbånd på metalgrene
Højde (metrisk) 870 mm
Længde (metrisk) 370 mm
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 560 til 800 mm
Vægt (metrisk) 12.76 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Polyurethan
Siddetype Skammel med ryg