Få mere at vide
LABPLAS Polyurethan Sani-Stick med Letheen Bouillon
Artikelnummer. 17906509
Inkluderer:
Handsker
Ingen
Artikelnummer. 17906509
Brand: LABPLAS KSS67910LT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Syntetisk polyurethan svamp med stift til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Polyurethan Sani-Stick
  • Mættet med Letheen bouillon
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Mulighed for at inkludere handsker med kit
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen