Få mere at vide
LABPLAS Polyurethan Sani-Stick med Dey-Engley neutraliserende bouillon
Beskrivelse
- Polyurethan Sani-Stick
- Mættet med Dey-Engley neutraliserende bouillon
- Mål: 160 x 229 mm
- Indeholder: 600 ml
- Mulighed for at inkludere handsker med kit
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hygiejne svamp prøveudtagning kit |
| Medietype | Neutralisatorer |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen |