Få mere at vide
LABPLAS Polyurethan Sani-svamp med bufret peptonvand
Artikelnummer. p-200102268
Inkluderer:
Handsker
Ingen
Artikelnummer. 17966749
Brand: LABPLAS KSS67810BPW
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Syntetisk polyurethan svamp til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Sani-svamp i polyurethan
  • Mættet med bufret peptonvand
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Mulighed for at inkludere handsker med kit
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen