Få mere at vide
LABPLAS Polyurethan Sani-svamp med bufret peptonvand
Artikelnummer. 17966749
Skift visning
Inkluderer:
Handsker
Ingen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17966749 Ingen
17966469 Handsker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17966749 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. KSS67810BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1536.71 DKK / Pakke med 100
    Spare 413.29 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Syntetisk polyurethan svamp til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Sani-svamp i polyurethan
  • Mættet med bufret peptonvand
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Mulighed for at inkludere handsker med kit
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen