Få mere at vide
mb2 Polyurethan perforeret stol på svævefly - Asynchronus Mecanism
Artikelnummer. 30130639
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130639 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130639 Leverandør mb2 Leverandørnr. AP3PEXB1D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 DKK
    2427.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 127.84 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethan perforeret stol på glidere - Normal løft - Asynkron mekanisme
  • Stol i perforeret polyurethan
  • Sæde og ryg i perforeret polyurethan
  • Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn
  • Pneumatisk cylinder lav
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Svævefly
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesæde
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 390 til 510 mm
Vægt (metrisk) 14.44 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Nej
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Polyurethan
Siddetype Skrivebordshøjde