Få mere at vide
mb2 Polyurethan perforeret stol på svævefly - Asynkron mekanisme - Højt løft og fodstøtte
Artikelnummer. 30130640
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130640 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130640 Leverandør mb2 Leverandørnr. AP3PEXB3C1BD1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00 DKK
    2768.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.24 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethan perforeret stol på glidere - Højt løft og fodstøtte - Asynkron mekanisme
  • Stol i perforeret polyurethan
  • Sæde og ryg i perforeret polyurethan
  • Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn
  • Pneumatisk cylinder høj
  • Fodstøtte
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Svævefly
Tekniske data
Produkttype Laboratoriestol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 590 til 850 mm
Vægt (metrisk) 16.62 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Nej
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Polyurethan
Siddetype Høj bænkhøjde