Få mere at vide
mb2 Polyurethan perforeret stol på hjul - Asynkron mekanisme
Artikelnummer. 30130635
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130635 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130635 Leverandør mb2 Leverandørnr. AP3PEXB1D1E2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 DKK
    2469.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.12 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perforeret polyurethanstol på hjul - Normalløft - Asynkron mekanisme
  • Stol i perforeret polyurethan
  • Sæde og ryg i perforeret polyurethan
  • Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn
  • Pneumatisk cylinder lav
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Hårde gulvhjul.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesæde
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 410 til 530 mm
Vægt (metrisk) 14.70 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Polyurethan
Siddetype Skrivebordshøjde