Få mere at vide
Fisherbrand™ ægte North™ Isspand af polyurethanskum
Artikelnummer. 11314085 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11314085 4 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11314085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00 DKK
    455.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.11 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold dine temperaturfølsomme reagenser og prøver kølige, mens du arbejder på bænken. ægte North™ Isspand af polyurethanskum har et tætsiddende låg, der hjælper med at reducere fordampning og lægger sig under beholderen, når den ikke er i brug.
  • Slidstærkt og letvægts sort polyurethanskum med metalindlæg.
  • Et tætsiddende låg hjælper med at reducere fordampning og spild.
  • Lægger ind under beholderen, når den ikke er i brug for at forhindre tab.
  • Praktisk tud hjælper med at forhindre spild.
Tekniske data
Højde (metrisk) 181 mm
Højde (engelsk) 7,1 tommer
Længde (metrisk) 234 mm
Længde (engelsk) 9,2 tommer.
Lukketype Låg
Kapacitet (engelsk) 1,1 gal.
Til brug med (udstyr) Tøris, isvand, is-saltopslæmninger osv.
Inkluderer Låg, tud, sidebærehåndtag
Materiale Polyurethanskum
Produkttype Isspand
Mængde 1 stk.
Farve Sort
Kapacitet (metrisk) 4 l
Holder Is (4 L)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -80 °C til +240 °C