Få mere at vide
Fisherbrand™ Propper i polyurethanskum
Artikelnummer. 12954311 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12954311 25 mm Pakke med 100
12944311 15 mm Pakke med 100
12964291 30 mm Pakke med 100
12984291 40 mm Pakke med 100
12974291 35 mm Pakke med 100
12904301 55 mm Pakke med 100
12914301 70 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12954311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90 DKK
    60.60 DKK / Pakke med 100
    Spare 21.30 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dannet ved polymerisation i nærvær af et skummiddel.
  • Fremstillet af polyurethan
  • Stiv og fleksibel
Tekniske data
Diameter (metrisk) 25 mm
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 100/Pk.
Materiale Polyurethan
Produkttype Stikprop