Få mere at vide
mb2 Polyurethan ESD sæde
Artikelnummer. 13406339
Holder:
Hjul
Artikelnummer. 13406339
Brand: mb2 245B1D2E2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Swivel antistatic work chair in polyurethane, Asynchronous mechanism, standard gas lift with castors
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic double rotating self-braking castors
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Tekniske data
Produkttype ESD stol
Farve Black
Justerbar (højde) Yes
Justerbar Ja
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Højde (metrisk) 560 mm
Holder Hjul
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 400 to 530 mm
Vægt (metrisk) 12.50 kg
Med armlæn No
Med ryglæn Ja
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte No
Med Tilt Yes
Materiale Polyurethan
Siddetype Desk Height