Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Øreprop af polyurethan
Artikelnummer. p-8006610 Shop alle 3M produkter
Farve:
Gul, blå
Orange
Med ledning:
Corded
Uden ledning
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Pakningsstørrelse:
100 par
50 par
Artikelnummer. 12394749
Brand: 3M™ 7000103733
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-R Øreprop af polyurethan– 36dB.
  • Reducerer støjniveauet med 28 dB CE-certificeret EN 354
  • Let at glide blidt ind i dine ører med langsom genopretning, patenteret skum
  • Skumspids giver en behagelig og effektiv tætning
  • Har et hygiejnisk indføringsgreb
  • Genkendelig blå stilk og gul spids for nem identifikation
  • 100 par pr kasse
  • Fås med probet funktion til brug med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear valideringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul, blå
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med ledning Uden ledning
Produkttype Ørepropper
Materiale Polyurethan