Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Øreprop af polyurethan
Artikelnummer. 12910415 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Gul
Orange
Med ledning:
Snoret
Uden ledning
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Pakningsstørrelse:
100 par
50 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Med ledning Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
12910415 Orange Snoret 25 dB 50 par
12394749 Blå, Gul Uden ledning 28 dB 100 par
10196534 Orange Snoret 34 dB -
17227650 Orange Snoret 25 dB -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 12910415 missing translation for 'mfr' 3M™ missing translation for 'supplierNo' 7100109118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-R Øreprop af polyurethan– 36dB.
  • Reducerer støjniveauet med 25 dB
  • Fuldt testet og godkendt mod EN 352-2
  • Lavet af en blød, holdbar TPE
  • Tredobbelt flange-design for optimal pasform til de fleste øregangsstørrelser
  • Genanvendelige og uden behov for nedrulning
  • Fingergrebsdesignet gør dem nemme at montere og fjerne
  • Leveres med en solid opbevaringskasse med bælteclips
  • 3M™ Ørepropper 1271 fås med en fastgørelsessnor, praktisk hvis du ofte bevæger dig ind og ud af støjende omgivelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Orange
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Mængde 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 25 dB
Med ledning Snoret
Produkttype Øreprop
Materiale Polyurethan