Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Øreprop af polyurethan
Artikelnummer. 12394749 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Gul
Orange
Med ledning:
Snoret
Uden ledning
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Pakningsstørrelse:
100 par
50 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Med ledning Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
12394749 Blå, Gul Uden ledning 28 dB 100 par
10196534 Orange Snoret 34 dB -
12910415 Orange Snoret 25 dB 50 par
17227650 Orange Snoret 25 dB -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12394749 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 DKK
    578.06 DKK / 100 par
    Spare 362.94 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-R Øreprop af polyurethan– 36dB.
  • Reducerer støjniveauet med 28 dB CE-certificeret EN 354
  • Let at glide blidt ind i dine ører med langsom genopretning, patenteret skum
  • Skumspids giver en behagelig og effektiv tætning
  • Har et hygiejnisk indføringsgreb
  • Genkendelig blå stilk og gul spids for nem identifikation
  • 100 par pr kasse
  • Fås med probet funktion til brug med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear valideringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå, Gul
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med ledning Uden ledning
Produkttype Ørepropper
Materiale Polyurethan