Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Classic™ Genfyld flaske
Artikelnummer. 12920365 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Neon gul
Pakningsstørrelse:
500 par
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12920365 Neon gul 500 par
1 options
Artikelnummer. 12920365 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000038202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    610.65 DKK / 500 par
    Spare 499.35 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende høreværn og komfort hele dagen. 3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper Refill Bottle giver brugerne nem adgang til arbejde og fritidsaktiviteter.
  • Blødt, energiabsorberende skum
  • Tekstureret overflade hjælper med at holde propper på plads
  • Fugtbestandig - hjælper med at opretholde ensartet ekspansionstid selv i fugtige omgivelser
  • Dispenser tjener som en påmindelse om at bære høreværn og gøre ørepropper let tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neon gul
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Til brug med (applikation) Til one-touch dispenser
Par pr pakke 500 par
Produkttype Øreprop genopfyldningsflaske
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyurethan