Få mere at vide
Moldex™ Pura-Fit™ Engangs øreprop
Artikelnummer. 12334759
Skift visning
Noise Reduction Rating (NRR):
36 dB
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
12334759 36 dB Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 12334759 Leverandør Moldex™ Leverandørnr. 770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.96 DKK
    264.33 DKK / Pakke med 200
    Spare 167.63 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver beskyttelse mod højere støjniveauer
  • Fremstillet af blødt PU-skum
  • Pakket i par
  • PocketPak: To par tændrør i praktisk opbevaringsbeholder
  • Standard klassisk form
  • Lys grøn farve for nem overensstemmelseskontrol
  • Testet og certificeret i henhold til EN 352-2:2002
  • Fås i hygiejnisk dispensersystem MoldexStation
  • SNR: 36db
Tekniske data
Farve Lysegrøn
Certificeringer/compliance EN 352-2:2002
Størrelse 6 til 12
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod højere støjniveauer
Par pr pakke 200 par
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Stikform Standard klassisk form
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyurethan