Få mere at vide
Polyurethane Contoured Seat
Højde (metrisk):
660 mm
700 mm
Beskrivelse
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Contoured Seat |
| Justerbar | Height |
| Rygstil | Ergonomic |
| Grundstil | Branched 5 Wheel |
| Diameter (metrisk) | 610 mm |
| Højde (metrisk) | 660 mm |
| Mængde | 1 Ea. |
| Siddeform | Contoured |
| Med armlæn | No |
| Materiale | Polyurethane |