Få mere at vide
mb2 Sædestole i polyurethan
Beskrivelse
- Chair in polyurethane
- Seat and back in polyurethane
- Backrest adjustable in depth by wheel.
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sædestol |
| Farve | Black |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rygstil | Standard |
| Til brug med (udstyr) | Til bordplade |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 490 to 680 mm |
| Vis mere |