Få mere at vide
mb2 Polyurethanstol på svævefly - Asynkron mekanisme - Højt løft og fodstøtte
Artikelnummer. 30130638
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130638 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130638 Leverandør mb2 Leverandørnr. AP3XB3C1BD1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 DKK
    2220.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.25 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethan stol på glidere - Højt løft og fodstøtte - Asynkron mekanisme
  • Stol i polyurethan
  • Sæde og ryg i polyurethan
  • Asynkron mekanisme, justerbart sæde og ryglæn
  • Pneumatisk cylinder høj
  • Fodstøtte
  • 5-eger bund indsprøjtet i nylon og glasfiber forstærket med en galvaniseret stålring.
  • svævefly.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriestol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 570 til 810 mm
Vægt (metrisk) 13.42 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Nej
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Polyurethan
Siddetype Høj bænkhøjde