Få mere at vide
Navailles Auto-adaptiv stol i polyurethan
Artikelnummer. 17446182
Skift visning
Siddehøjde:
510 til 640 mm
610 til 850 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde
17446182 610 til 850 mm
17436182 510 til 640 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17446182 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7NK 91NHDP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.75 DKK
    3752.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 252.89 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Den autoadaptive polyurethanstol har ergonomi og design for at eliminere træthed. Ingen hæfteklammer eller sømme i den slidstærke konstruktion.
  • Sort 5-grenet, slidfast, forstærket stålbund
  • Gasløftesøjle til højdejustering med støddæmper
  • Deformerbart sæde og lændestøtte i sort KANGO™ blød polyurethan
  • Sædet har en 2° fremad vippe
  • Samling på silentbloc
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance EN 1021-1, EN 1021-2
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 610 til 850 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 26.5 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm