Få mere at vide
Navailles Asynkron stol i polyurethan
Artikelnummer. 17426182
Skift visning
Siddehøjde:
460 til 590 mm
560 til 800 mm
Hjultype:
Hjul med gummidæk
Ingen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde Hjultype
17426182 560 til 800 mm Ingen
17416182 460 til 590 mm Hjul med gummidæk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17426182 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7NG 40GHLP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3643.50 DKK
    3372.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 271.15 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Den asynkrone polyurethanstol er fuldt og let justerbar og har en behagelig og luftig overflade. Konstrueret uden hæfteklammer eller sømme.
  • 5-grenet, slidfast, forstærket krombund
  • Krom gasløftesøjle til højdejustering med støddæmper
  • Ergonomisk sæde og ryglæn i sort blød polyurethan
  • Uafhængigt justerbar sæde- og ryglænsvipning med en fingerspidsarm
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance EN 1021-1, EN 1021-2
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 560 til 800 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 30.9 lb.
Vægt (metrisk) 14.1 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm