Få mere at vide
Navailles Justerbar polyurethan stol
Artikelnummer. 17496172
Skift visning
Siddehøjde:
480 til 610 mm
620 til 860 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde
17496172 480 til 610 mm
17406182 620 til 860 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17496172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7NG 35NBPR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.75 DKK
    2469.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 192.17 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Denne polyurethan justerbare stol er let justerbar og har en behagelig og luftig overflade. Slidbestandigt design uden hæfteklammer eller sømme.
  • 5-grenet, forstærket polyamidbund med kraftige nylonhjul
  • Gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Ergonomisk sæde i sort KANGO™ blød polyurethan
  • Ledryglæn i sort blød polyurethan, justerbar i dybde og højde
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance EN 1021-1, EN 1021-2
Til brug med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 480 til 610 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 20.6 lb.
Vægt (metrisk) 9.4 kg
Hjultype Kraftige nylonhjul
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm