Få mere at vide
Kinematica Polytron™ PT 1300 D Manuel disperger
Artikelnummer. p-327007 Shop alle Kinematica produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10764233
Brand: Kinematica 11010030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Generatorer (sælges separat; se Polytron Tilbehør)
Vælg KINEMATICA Polytron PT 1300 D til dit laboratorium. Denne alsidige håndholdte homogenisator kombinerer kvalitet, bekvemmelighed og høj ydeevne for hurtig, reproducerbar prøvebehandling og ensartet prøve-til-prøve ensartethed.
Denne homogenisator, enten håndholdt eller monteret på et stativ, er ideel til hurtig behandling af små prøvemængder og -volumener. Den lave vægt af PT 1300 D muliggør nem gentagen brug og nem bevægelse. Lagring af den ønskede hastighed sikrer gentagne og reproducerbare homogeniseringer. Når enheden slukkes, gemmes den sidst gemte hastighed. Der er forskellige stilarter af aggregater af rustfrit stål (tilgængelig separat) fra 3 mm diameter for volumener ned til 0,01 ml, til 12 mm diameter for volumener op til 250 ml. Hvis krydskontaminering fra prøve til prøve er et problem, skal du vælge syntetiske engangsaggregater i 7 mm eller 12 mm diameter (tilgængelig separat).
  • 24V 100W lavspændingsmotor med sikkerhedstransformer
  • Digital hastighedskontrol fra 2.000 til 30.000 o/min
  • Samlede spidshastigheder på op til 14m/s producerer de finest mulige partikler
  • Hastigheden forbliver konstant, selv når viskositeten ændres
  • Blød start forhindrer sprøjt af homogenat fra prøvebeholderen
  • Termisk sikring til overbelastningsbeskyttelse
  • PC-grænseflader (RS 232 og USB )
  • MEMO-funktion for den lagrede hastighed
  • Membrantastatur til fingerspidsindtastning af parametre og nem rengøring
  • Brugervenligt design
  • Samlet udskiftning ved hjælp af enhånds hurtigkobling
  • Forskellige modeller af dispergerende aggregater, som er nemme at rengøre og til mange forskellige anvendelser (pulverisering af plante- og dyrevæv, korn og frø, jordekstraktion, DNA/RNA-ekstraktion, Karl Fischer prøveforberedelse, toksikologi og fødevarevidenskab)
Tekniske data
Hastighed 30,000 rpm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Watt 100 W
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Lydstyrkeområde (engelsk) 0,003 til 3,381 oz.
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,1 til 100 ml
Dimensioner (L x B x H) 8,26 x 1,57 x 1,77 tommer. (21 x 4 x 4,5 cm)
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Højde (metrisk) 4.5 cm
Længde (engelsk) 8,26 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Bredde (metrisk) 4 cm
Vise LED
Til brug med (applikation) Ideel til pulverisering af plante- og dyrevæv, korn og frø, jordekstraktion, DNA/RNA-ekstraktion, Karl Fischer prøveforberedelse, toksikologi og fødevarevidenskab
Til brug med (udstyr) PT 1300 D Håndholdt Homogenizer
Inkluderer Håndholdt homogenisator, 5, 7, 12 mm rustfrit stål generator og 7 mm engangs generator
Model- PT 1300 D
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C