Få mere at vide
Kinematica Polytron™ Homogenisator stativer: Karholdere
Artikelnummer. 10642093 Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheder
ST-P 10/600 pladestativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10642093
Brand: Kinematica 11045011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med polytron Homogenizer Stands som angivet
Fastgør laboratorieudstyr til at stå for sikker blanding.
Tekniske data
Produkttype Fartøjsholder
Til brug med (udstyr) ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheder