Få mere at vide
Kinematica™ Polytron™ Homogenisator stativer: Sikkerhedsringe
Artikelnummer. p-4900602 Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheder
ST-P10/600 stativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10002153
Brand: Kinematica™ 11045035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhindrer homogenisatoren i at bevæge sig ud af position.
Sikkerhedsringen forhindrer ukontrolleret sænkning af drivenheden. Kan også bruges til at fastgøre drivenhedens højde.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedspositioneringsring
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) ST-P10/600 stativ