Få mere at vide
Kinematica™ Polytron™ Homogenisator stativer: Sikkerhedsringe
Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheder
ST-P10/600 stativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikkerhedsringen forhindrer ukontrolleret sænkning af drivenheden. Kan også bruges til at fastgøre drivenhedens højde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedspositioneringsring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheder |