Beskrivelse
Sikkerhedsringen forhindrer ukontrolleret sænkning af drivenheden. Kan også bruges til at fastgøre drivenhedens højde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedspositioneringsring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | ST-P10/600 stativ |