Få mere at vide
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Artikelnummer. 11970439 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Bund type:
Engangssavtand
Savtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Længde (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund type Diameter (metrisk) Længde (metrisk) skaft Pakningsstørrelse
11970439 Savtand 3 mm 50 mm Hver
10795524 Savtand 5 mm 85 mm Hver
10217372 Savtand 12 mm 123 mm Hver
11955418 Engangssavtand 7 mm 82 mm Pakke med 25
10489563 Savtand 7 mm 107 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11970439 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 11030004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11508.00 DKK
    11019.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 488.16 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De mest forskelligartede generatorer på markedet, de POLYTRON™ Dispergerende aggregater er løsningsdrevne, designet specifikt med kundens adaptive markeder i tankerne. Polytron aggregater varierer i design, til proces- og prøveformål, og skaftlængde, til forskellige blandingsbeholderformål.
Polytron™ dispergeringsaggregater fås i forskellige designs, såsom rotor med knive til forskæring, rotor/stator med flere tandrækker til fine eller dobbelte emulsioner, mekaniske tætninger til vakuum- og trykapplikationer og mere.
  • /2 Design: Universel geometri til emulgering, suspendering, dispergering og ekstraktion af prøver
  • W Design: Anvendes til fibrøse eller trevlede prøver
  • M Design: Rotor med forskærende knive, ideel til at sprede prøver, der er større end rotorens diameter
  • Biotrona Design: Blandehoved med høj turbulens til meget viskøse prøver
  • Autoklaveresikker
  • Instruktionsmanual og værktøj medfølger for nem adskillelse
  • Click and Go-koblingssystem giver mulighed for enhåndsmontering
  • Garanti: 2 år
Tekniske data
Produkttype sonde
Hastighed 3 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,05 til 2 ml
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) skaft 50 mm
Materiale 316L rustfrit stål
Bund type Savtand
Til brug med (applikation) Ideel til små mængder plante- og dyrevæv. Dispersion, Emulsioner, Størrelsesreduktion, Suspension, Deagglomerat, Indkapslinger, Ekstraktioner
Til brug med (udstyr) Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatorer
Model- PT-DA 03/2EC-E050
Steriliseringsmetode Autoklavering