Få mere at vide
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Shop alle Kinematica produkter
Bund type:
Engangssavtand
Savtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Længde (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
Polytron™ dispergeringsaggregater fås i forskellige designs, såsom rotor med knive til forskæring, rotor/stator med flere tandrækker til fine eller dobbelte emulsioner, mekaniske tætninger til vakuum- og trykapplikationer og mere.
- /2 Design: Universel geometri til emulgering, suspendering, dispergering og ekstraktion af prøver
- W Design: Anvendes til fibrøse eller trevlede prøver
- M Design: Rotor med forskærende knive, ideel til at sprede prøver, der er større end rotorens diameter
- Biotrona Design: Blandehoved med høj turbulens til meget viskøse prøver
- Autoklaveresikker
- Instruktionsmanual og værktøj medfølger for nem adskillelse
- Click and Go-koblingssystem giver mulighed for enhåndsmontering
- Steril, engangs
- Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Hastighed | 6.5 m/s |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,3 til 10 ml |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 82 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 82 mm |
| Materiale | POM |
| Bund type | Engangssavtand |
| Oversigt | Steril, engangs |
| Til brug med (applikation) | Ideel til applikationer med høj kapacitet og for yderligere at undgå krydskontaminering |
| Vis mere |