Beskrivelse
Polytron™ dispergeringsaggregater fås i forskellige designs, såsom rotor med knive til forskæring, rotor/stator med flere tandrækker til fine eller dobbelte emulsioner, mekaniske tætninger til vakuum- og trykapplikationer og mere.
- /2 Design: Universel geometri til emulgering, suspendering, dispergering og ekstraktion af prøver
- W Design: Anvendes til fibrøse eller trevlede prøver
- M Design: Rotor med forskærende knive, ideel til at sprede prøver, der er større end rotorens diameter
- Biotrona Design: Blandehoved med høj turbulens til meget viskøse prøver
- Autoklaveresikker
- Instruktionsmanual og værktøj medfølger for nem adskillelse
- Click and Go-koblingssystem giver mulighed for enhåndsmontering
- Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Hastighed | 5 m/s |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,1 til 5 ml |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 85 mm |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Bund type | Savtand |
| Til brug med (applikation) | Dispersion, Emulsioner, Størrelsesreduktion, Suspension, Deagglomerat, Indkapslinger, Ekstraktioner |
| Til brug med (udstyr) | Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatorer |
| Vis mere |