Få mere at vide
Honeywell™ POLYTRIL™ Top handsker
Beskrivelse
- Strikket polyamid handske
- Sort oliefast nitrilbelægning på håndflade og ryg
- Fuldt dyppet
- Glat finish
- Elastisk håndled
- Den strikkede konstruktion passer perfekt til håndens naturlige form, hvilket giver en fremragende fingerfærdighed
- Åbn bagsiden for at give overlegen ventilation
- Polyamid kombinerer god modstand mod slid, fugt, rivning og forskydning
- Nitrilbelægningen på håndfladen og fingerspidserne giver fremragende slidstyrkekvalitet såvel som oliebestandige egenskaber
- En mønsterfinish for at forbedre grebet
- Sort farve dedikeret til snavsede applikationer og miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-2003 Grundlæggende standarder, EN 388-2016 Mekaniske farer |
| Oversigt | 13 gauge |
| Belægningsmateriale | Polyamid, Nitril |
| Farve | Sort |
| Størrelse | 9 |
| Længde (metrisk) | 25 cm |