missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Polythiazide, TRC

Artikelnummer. 30427954
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP689410100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Polythiazide
CAS 346-18-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 H13 Cl F3 N3 O4 S3
Mængde 100 mg
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide','6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-','1,1-dioxide, (±)-Nephril, (±)-Polythiazide, 2-Methyl-3-(β,β,β-trifluoroethylthiomethyl)-6-chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-3-(2,2,2-trifluoroethylthiomethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Drenusil, NSC 108161, Nephril, P 2525, Polythiazide, Renese
InChI formel InChI=1S/C11H13ClF3N3O4S3/c1-18-10(4-23-5-11(13,14)15)17-7-2-6(12)8(24(16,19)20)3-9(7)25(18,21)22/h2-3,10,17H,4-5H2,1H3,(H2,16,19,20)
SMIL CN1C(CSCC(F)(F)F)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 6-chloro-2-methyl-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanylmethyl)-3,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 439.88
Formel vægt 438.9709
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.