Få mere at vide
Polyethylen, ekstra skruehane
Artikelnummer. 12390449
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Aspirator ASP-520-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12390449 Aspirator ASP-520-serien Hver
1 options
Artikelnummer. 12390449 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. P023/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55 DKK
    22.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.87 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Til brug med: Aspirator ASP-520 Series
  • Hane af polyethylen med høj densitet
  • Til brug med 5 og 10 ml aspiratorer (PN: P023/01 og P023/02)
  • Hanesamling øger aspiratorbredden med 35 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Aspirator ASP-520-serien
Materiale Polyethylen